Wichtige Dokumente
123056
4-(2-Aminoethyl)anilin
97%
Synonym(e):
2-(4-Aminophenyl)-ethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.591 (lit.)
bp
103 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-31 °C (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6,9-10H2
InChIKey
LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?