Wichtige Dokumente
132020
2-(p-Tolyl)ethylamin
97%
Synonym(e):
4-Methylphenethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.527 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
Dichte
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cc1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
InChIKey
VKJXAQYPOTYDLO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?