Wichtige Dokumente
C54007
Chlormethylmethylsulfid
95%
Synonym(e):
Chlordimethylsulfid
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
bp
105 °C (lit.)
Dichte
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSCCl
InChI
1S/C2H5ClS/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChIKey
JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Methylthiomethylierendes Reagens für Carbonylverbindungen und aromatische Substanzen. Methylentransferreagens für die Eisen(II)-vermittelte Cyclopropanierung.
Vorsicht
Kann sich während der Lagerung dunkel verfärben.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis, 276-276 (1994)
Organic Syntheses, 70, 177-177 (1992)
The journal of physical chemistry. A, 124(10), 1911-1921 (2020-02-14)
UV photodecomposition of azidomethyl methyl sulfide (AMMS) yields a transient S-methylthiaziridine which rapidly evolves to S-methyl-N-sulfenylmethanimine at 10 K. This species was detected by infrared matrix isolation spectroscopy. The mechanism of the photoreaction of AMMS has been investigated by a
Chemistry Letters (Jpn), 653-653 (1993)
[Mutagenic activity of chlorodimethylsulfide and some of its aniline derivatives].
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 61(6), 917-923 (1985-06-30)