Merck
D125407
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropylcarbodiimid
99%, for peptide synthesis
Synonym(e):
DIC
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
Beilstein:
878281
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
N,N′-Diisopropylcarbodiimid, 99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
Dichte
0.815 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)N=C=NC(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChIKey
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Allgemeine Beschreibung
DIC ist eine Abkürzung für N,N′-Diisopropylcarbodiimid. Es spielt eine Rolle bei der Zyklisierung von N-(β-Hydroxy)amiden zur Bildung von 2-Oxazolinen.
Anwendung
DIC (N,N′-Diisopropylcarbodiimid) wurde in Kombination mit 1-Hydroxy-7-azabenzotriazol (HOAt) für die Kupplung von Aminosäuren mit N-Allylglycin zur Bildung von N-Allylpeptiden verwendet.
Kupplungsreagenz für die Peptidsynthese.
Alternative zu Dicyclohexylcarbodiimid in der Peptidsynthese
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F
Flammpunkt (°C)
33 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 59, 691-691 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 5981-5981 (1994)
Cody L Gilleland et al.
Genetics, 201(1), 39-46 (2015-07-15)
A major goal in the study of human diseases is to assign functions to genes or genetic variants. The model organism Caenorhabditis elegans provides a powerful tool because homologs of many human genes are identifiable, and large collections of genetic
Tianyi Zhang et al.
Journal of cell science, 128(15), 2938-2950 (2015-06-21)
The v-ATPase is a fundamental eukaryotic enzyme that is central to cellular homeostasis. Although its impact on key metabolic regulators such as TORC1 is well documented, our knowledge of mechanisms that regulate v-ATPase activity is limited. Here, we report that
P J Weber et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(6), 597-600 (1999-01-01)
A new method has been developed to synthesize fluorescein labeled peptides, compounds of increasing importance in bioorganic chemistry, cell biology, pharmacology, drug targeting and medicinal chemistry. We show, that 4(5)-carboxyfluorescein is much more efficient than the hitherto predominantly utilized reagents