P2548
Sigma Pseudo™ Drogenduftstoff-Heroin-Formulierung
powder
Synonym(e):
TM=["Sigma Pseudo"] Narcotic Scent (Heroin Formulation Powder)
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)