Wichtige Dokumente
C39288
2-Chlor-2,2-Diphenylacetylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
bp
193 °C/27 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-50 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)C(Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10Cl2O/c15-13(17)14(16,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
NFHKZAUDRWRXMZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?