Wichtige Dokumente
249440
Hydrocinnamoylchlorid
98%
Synonym(e):
3-Phenyl-propionylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5265 (lit.)
bp
107 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−7-−5 °C (lit.)
Dichte
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
phenyl
SMILES String
ClC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChIKey
MFEILWXBDBCWKF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- enantioselective synthesis of the antifouling agent, (+)-maculalactone A
- synthesis of hydrocinnamoyl-farnesyl-L-cysteine methyl ester
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?