Wichtige Dokumente
130966
αα-Chlorphenylacetylchlorid
technical grade, 90%
Synonym(e):
α-Chloro-α-phenylacetyl chloride, α-Chlorobenzeneacetyl chloride, (±)-2-Chloro-2-phenylacetyl chloride, 2-Chloro-2-phenylacetyl chloride, 2-Phenyl-2-chloroacetyl chloride, Phenyl(chloro)acetyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
bp
120 °C/23 mmHg (lit.)
Dichte
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
chloro
phenyl
SMILES String
ClC(C(Cl)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
FGEAOSXMQZWHIQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F
Flammpunkt (°C)
51 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)