Wichtige Dokumente
C23802
4-Chlorbenzamid
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
172-176 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChIKey
BLNVISNJTIRAHF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?