Wichtige Dokumente
15809
Mettler-Toledo-Kalibriersubstanz ME 30130597, p-Toluamid
traceable to primary standards (LGC)
Synonym(e):
p-Toluamid, 4-Methylbenzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
161-163 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
InChIKey
UHBGYFCCKRAEHA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard (LGC, London)
- Melting point evaluated in both thermodynamic and pharmacopeia modes
- Provided with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?