Wichtige Dokumente
B82251
Bromtrichlormethan
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.85 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
38.4 mmHg ( 25 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5065 (lit.)
bp
105 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6 °C (lit.)
Dichte
2.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/CBrCl3/c2-1(3,4)5
InChIKey
XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?