Wichtige Dokumente
8.01986
Sigma-Aldrich
Bromotrichloromethane
for synthesis
Synonym(e):
Trichlorbrommethan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CBrCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
200-886-0
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
49 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
bp
105 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-6 °C
Dichte
2.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/CBrCl3/c2-1(3,4)5
InChIKey
XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 2.005 - 2.015
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)