Merck
B22003
Sigma-Aldrich
2-Benzylaminoethanol
95%
Synonym(e):
N-Benzylethanolamin
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2NHCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.21
Beilstein:
775164
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.543 (lit.)
bp
153-156 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c11-7-6-10-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
InChIKey
XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
266.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
130 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of formaldehyde in air as an oxazolidine derivative by capillary gas chromatography.
E R Kennedy et al.
Analytical chemistry, 54(11), 1739-1742 (1982-09-01)