Wichtige Dokumente
471461
2-(Ethylamino)ethanol
≥98%
Synonym(e):
N-Ethylethanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Dichte
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CCNCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChIKey
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
172.4 °F
Flammpunkt (°C)
78 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?