Wichtige Dokumente
ALD00438
Sodium (4-methoxyphenyl)methanesulfinate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
260-265 °C
SMILES String
[O-]S(CC1=CC=C(OC)C=C1)=O.[Na+]
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)6-12(9)10;/h2-5H,6H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
OKSPESPSBLOXDC-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)