Wichtige Dokumente
809101
Sodium 4-Methyl-benzenemethanesulfinate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Funktionelle Gruppe
sulfinic acid
SMILES String
CC1=CC=C(CS(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C8H10O2S.Na/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-11(9)10;/h2-5H,6H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
HXROXTYHYDVLDL-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)