Wichtige Dokumente
743232
Natrium-trifluormethansulfinat
≥95.0% (T)
Synonym(e):
Langlois Reagens, Natrium- trifluormethylsulfinat, Trifluormethansulfinsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (T)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Verunreinigungen
≤1.0% water (Karl Fischer)
mp (Schmelzpunkt)
<325 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
sulfinic acid
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O2S.Na/c2-1(3,4)7(5)6;/h(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
KAVUKAXLXGRUCD-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?