Wichtige Dokumente
ALD00466
sodium (2,4-dichlorophenyl)methanesulfinate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES String
O=S(CC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1)O[Na]
InChI
1S/C7H6Cl2O2S.Na/c8-6-2-1-5(4-12(10)11)7(9)3-6;/h1-3H,4H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
QZBRLPYMALKZDY-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)