Wichtige Dokumente
ALD00094
3-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
Synonym(e):
3-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n/D 1.5038
Dichte
1.3071 at 25 °C
SMILES String
FS(C1=CC(OC)=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H7FO3S/c1-11-6-3-2-4-7(5-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
RGVNAVGZAZZJBS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)