Merck
724904
Sigma-Aldrich
4-Aminothiobenzamid
97%
Synonym(e):
4-Aminobenzol-carbothioamid, 4-Aminobenzothioamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
185-190 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NC(=S)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChIKey
LZJVSPPXXGXGQL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)