Wichtige Dokumente
ALD00132
4-Phenoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
Synonym(e):
4-Phenoxybenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
45-49 °C
SMILES String
FS(C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C12H9FO3S/c13-17(14,15)12-8-6-11(7-9-12)16-10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChIKey
PDXOBGGAZNQARB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)