Wichtige Dokumente
93412
Tris-(trimethylsilyl)-phosphit
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
Trimethylsilanol phosphite, Tris(trimethylsilyloxy)phosphine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
78-81 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O3PSi3/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h1-9H3
InChIKey
VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Film-forming additive to enhance the electrochemical performance of the NMC811[LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2]/Si-Grcell.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?