Wichtige Dokumente
149470
Dimethylphenylphosphonit
97%
Synonym(e):
Dimethoxyphenylphosphin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
Dichte
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COP(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11O2P/c1-9-11(10-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChIKey
LMZLQYYLELWCCW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?