Wichtige Dokumente
916145
Poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyvalerate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate)
natural origin, PHH content 4.1 %, PHV content 2.3 %
Synonym(e):
PHB, PHBH, PHBV, Polyhydroxybutyrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
average Mn 1,000,000
Zusammensetzung
3-Hydroxyhexanoic acid content, 4.1%
3-Hydroxyvaleric acid content, 2.3%
PHH content, 4.1%
PHV content, 2.3%
Farbe
white to off-white
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)