Wichtige Dokumente
56655
(R)-(−)-3-Hydroxy-valeriansäuremethylester
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(−)-Methyl-(R)-3-hydroxy-valerat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −37±3°, c = 1% in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.427
bp
68-70 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
SMILES String
CC[C@@H](O)CC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChIKey
XHFXKKFVUDJSPJ-RXMQYKEDSA-N
Anwendung
- Preparation of single-enantiomer 2-methyl-4-heptanol, a pheromone of Metamasius hemipterus, using (S)-2-methoxy-2-(1-naphthyl)propionic acid.: This research outlines the synthesis of a single-enantiomer pheromone compound using (S)-2-methoxy-2-(1-naphthyl)propionic acid. The process highlights the importance of enantiopure intermediates like (−)-Methyl (R)-3-hydroxyvalerate in the synthesis of biologically active compounds (Ichikawa and Ono, 2006).
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?