Merck
27826
Sigma-Aldrich
Poly-[(R)-3-hydroxy-buttersäure-co-(R)-3-hydroxyvaleriansäure]
~9:1
Synonym(e):
(R)-3-Hydroxy-buttersäure und (R)-3-Hydroxy-valeriansäure copolymerisiert, Copolymer aus (R)-3-Hydroxy-buttersäure und (R)-3-Hydroxy-valeriansäure
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
SMILES String
O([C@H](CC)CC(=O)O[C@@H](CC(=O)O[C@H](CC)CC=O)C)C(=O)C[C@H](OC(=O)C[C@H](OC(=O)C[C@H](O)C)CC)C
InChI
1S/C27H44O12/c1-7-20(10-11-28)37-24(31)13-18(5)35-27(34)16-22(9-3)39-25(32)14-19(6)36-26(33)15-21(8-2)38-23(30)12-17(4)29/h11,17-22,29H,7-10,12-16H2,1-6H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
InChIKey
HFQOLOYVZLYECE-CGXUPHRESA-N
Allgemeine Beschreibung
(R)-3-Hydroxy-buttersäure : (R)-3-Hydroxy-valeriansäure ≥9:1 (NMR)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1