Wichtige Dokumente
911895
D-Sorbitol-1,1,2,3,4,5,6,6-d8
98 atom % D, ≥99% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
SMILES String
O[C@@]([C@@]([C@]([C@](C([2H])(O)[2H])([2H])O)([2H])O)([2H])O)([2H])C([2H])(O)[2H]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)