Wichtige Dokumente
605522
D-Sorbit-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
D-Glucitol-2-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Optische Aktivität
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OCC(O)C(O)C(O)[13CH](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/i3+1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-LBPDFUHNSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)