Wichtige Dokumente
911399
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 2,000, PLGA average Mn 10,000, lactide:glycolide 80:20
Synonym(e):
PEG-PLGA, PEG2K-PLGA10K, mPEG-b-PLGA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder or chunks
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide 80:20
Mol-Gew.
PEG average Mn 2,000 (by NMR)
PLGA average Mn 10,000 (by NMR)
Farbe
off-white to faint brown
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)