Wichtige Dokumente
909769
Folate-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 2,000, PLGA average Mn 10,000, lactide:glycolide 50:50
Synonym(e):
Biotin-PEG-PLGA, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or chunks
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide 50:50
Mol-Gew.
PEG average Mn 2,000 (by NMR)
PLGA average Mn 10,000 (by NMR)
Farbe
white to tan
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)