Spezialpolymere und intelligente Polymere
Spezialpolymere und intelligente Polymerwerkstoffe eignen sich für technische Verfahren, bei denen besondere mechanische Eigenschaften wie Steifigkeit, Zähigkeit, Zugfestigkeit und geringes Kriechverhalten benötigt werden. Diese Polymere eignen sich ideal für strukturelle Anwendungen wie Getriebe, Autoteile, die äußere Beschichtung von elektronischen Geräten und hochfeste Verbundwerkstoffe. Entdecken Sie dazu unsere Duroplaste, Thermoplaste und 3D-Druck-Filamente.
Duroplastische Polymere
Unsere duroplastischen Polymere oder Duroplaste können durch Aushärtung und Formung in die endgültige Form irreversibel gehärtet werden. Für diese Anwendungen bieten wir:
- Aromatische Amidharze
- Bisphenol-A-Polymere und Epoxid-Prepolymerharze
- Formaldehyd-Copolymere und Epoxidharze
- Fotohärtbare Harze
Thermoplastische Polymere
Thermoplastische Polymere haben weitere einzigartige Eigenschaften, wie z. B. die thermische Verarbeitbarkeit, die es ermöglicht, sie bei höheren Temperaturen zu verformen. Sie werden in der Regel im Spritzgussverfahren und in der Extrusion verwendet. Thermoplastische Polymere werden auch zur Verstärkung anisotroper Verbundwerkstoffe verwendet, die als künstliche Muskeln oder Aktuatoren fungieren, die sich durch äußere Reize reversibel zusammenziehen, ausdehnen oder drehen. Beispiele hierfür sind:
- Polyurethane und Urethan-Vorprodukte
- Wachse und Öle
- Thermoplastische Poly(phenylenoxid)harze
- Polysulfone
Polymerfilamente für den 3D-Druck
Wir bieten eine große Auswahl an 3D-Druck-Polymerfilamenten für Ihre additiven Fertigungsanwendungen. Unsere Polymere, die für alle Arten von 3D-Drucktechnologien hergestellt werden, ermöglichen einen schnellen Druck, minimales Verstopfen der Düsen und geringe Verformung für eine schnelle Design- und Prototypenerstellung und Herstellung Ihrer Endprodukte.
Zugehörige Produktressourcen
- 3D Printing of Carbon Fiber-Reinforced Composites
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
- Brochure: Three-dimensional Science – Printing the Future in Multiple Dimensions
Multi-dimensional printing technologies and printing materials.