Wichtige Dokumente
908045
Ruthenium auf Kohlenstoff
Evonik Noblyst® P3059 5% Ru
Synonym(e):
Ru/C
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Enthält
~50% water
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES String
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChIKey
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- hydrogenation of aldehydes and ketones
- hydrogenation of sugars
- hydrogenation of carboxylic acids, esters, and anhydrides
- partial hydrogenation of aromatics
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)