Wichtige Dokumente
206180
Ruthenium auf Kohlenstoff
extent of labeling: 5 wt. % loading
Synonym(e):
Ruthenium on activated carbon, heterogeneous catalyst
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: ruthenium
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading
Matrix
carbon support
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChIKey
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-heat. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?