Wichtige Dokumente
908118
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1145 5% Pd
Synonym(e):
Pd/C
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Enthält
~50% water
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES String
[Pd]
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- hydrogenation aliphatic nitro groups
- hydrogenolysis reactions
- hydrogenation of aldehydes and ketones
- dehydrogenation of carbocyclic rings to aromatics
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)