Wichtige Dokumente
907383
Fmoc-L-Photo-Lysine
≥95%
Synonym(e):
N2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N6-[[2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethoxy]carbonyl]-L-lysine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)