Merck
8.52100
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(biotinyl-ε-aminocaproyl)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-ε-(biotinylcaproyl)-L-lysine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H49N5O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
707.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
biotin
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
S1[C@H]([C@H]5NC(=O)N[C@H]5C1)CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C37H49N5O7S/c43-32(18-2-1-10-20-38-33(44)19-8-7-17-31-34-30(23-50-31)40-36(47)42-34)39-21-11-9-16-29(35(45)46)41-37(48)49-22-28-26-14-5-3-12-24(26)25-13-4-6-15-27(25)28/h3-6,12-15,28-31,34H,1-2,7-11,16-23H2,(H,38,44)(H,39,43)(H,41,48)(H,45,46)(H2,40,42
InChIKey
SLWMKSMUFPMDKA-MEROQGEASA-N
Allgemeine Beschreibung
A modified lysine derivative for the preparation of biotin-labeled peptides by Fmoc SPPS, in which the biotin is separated from the lysine side-chain by a 6 C-atom spacer.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Biotinylation Reagents for Peptide Synthesis
Verlinkung
Replaces: 04-12-1243
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in DMF): +11.5 - +16.0 °
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 90.0 % (a/a)
Löslichkeit (100mg in 10 ml DMF): klar löslich
Dieses Produkt kann bis zu 10% DMF enthalten, um eine optimale Löslichkeit zu gewährleisten
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable