Wichtige Dokumente
73749
Nα-Fmoc-Nε-biotinyl-L-lysin
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Biotinyl-Nε-Fmoc-L-lysin, Fmoc-Lys(biotinyl)-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
SMILES String
[H][C@@]12CS[C@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O)[C@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C31H38N4O6S/c36-27(15-6-5-14-26-28-25(18-42-26)33-30(39)35-28)32-16-8-7-13-24(29(37)38)34-31(40)41-17-23-21-11-3-1-9-19(21)20-10-2-4-12-22(20)23/h1-4,9-12,23-26,28H,5-8,13-18H2,(H,32,36)(H,34,40)(H,37,38)(H2,33,35,39)/t24-,25-,26-,28-/m0/s1
InChIKey
OFIBQNGDYNGUEZ-OBXRUURASA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?