Wichtige Dokumente
900625
Polycaprolactondiol
average Mn 10,000
Synonym(e):
Diethylene glycol-initiated polycaprolactone, Polycaprolactone oxydiethylene ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 10,000
Übergangstemp.
Tm 57-62 °C (experimental)
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)