Wichtige Dokumente
900825
Polycaprolactone
viscosity 0.40 dL/g
Synonym(e):
PCL, Poly[2-oxepanone], Purasorb PC 04
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
chunks
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
≤0.5% Residual Water content (colormetric titration)
≤0.5% Residual monomer (GC)
≤100 ppm Tin (AAS)
Inhärente Viskosität
0.35-0.43 dL/g
Viskosität
0.40 dL/g
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChIKey
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Tissue engineering scaffolds.
- 3D Bioprinting.
- Drug delivery applications such as sustained release.
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)