Merck
189421
Sigma-Aldrich
Polycaprolactondiol
average Mn ~2,000
Synonym(e):
Diethylenglykol-initiiertes Polycaprolacton, Polycaprolacton-Oxydiethylenester
About This Item
Lineare Formel:
C4H8O3(C6H10O2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
solid (waxy)
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~2,000
Übergangstemp.
softening point 50 °C
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C
Anwendung
Polycaprolactondiol (PCL-diol) kann zusammen mit Polytetrahydrofuran-Diol (PTHF-diol) und Cerammoniumnitrat zum Polymerisieren von Methylmethacrylat (MMA) verwendet werden. Das Produkt kann auch zur Herstellung von biokompatiblem Poly(esterurethan)harnstoff (PEUU) und als Vorläufer von thermoplastischem Polyurethan(PU)-Polymer verwendet werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preparation, characterization and properties of polycaprolactone diol-functionalized multi-walled carbon nanotube/thermoplastic polyurethane composite.
Jing Q, et al.
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 70, 8-15 (2015)
Fabrication of biodegradable elastomeric scaffolds with sub?micron morphologies.
Stankus J J, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 70(4), 603-614 (2004)
Ceric ion initiation of methyl methacrylate using polytetrahydrofuran diol and polycaprolactone diol.
Arslan H and Hazer B
European Polymer Journal, 35(8), 1451-1455 (1999)
Shih-Heng Chen et al.
International journal of molecular sciences, 20(7) (2019-04-04)
Peritendinous adhesion is a major complication after tendon injury and the subsequent repairs or reconstructions. The degree of adhesion can be reduced by the interposition of a membranous barrier between the traumatized tendon and the surrounding tissue. In the present