Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O2)n
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
flakes or chunk(s)
Quality Segment
mol wt
average Mn ~10,000 by GPC, average Mw ~14,000
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
viscosity
400-1000 mPa.s, 50 wt. % in xylene
mp
60 °C (lit.)
transition temp
Tg −60 °C
density
1.146 g/mL at 25 °C
General description
Polycaprolacton ist ein funktionelles α,ω-Dihydroxypolymer.
Wir möchten Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anbieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses wegweisende Produkt gehört zu einer Familie hochleistungsfähiger biobasierter Polymere, die für die Entwicklung effizienter, kostengünstiger und umweltfreundlicher Lösungen für erneuerbare Energien von entscheidender Bedeutung sind. Weitere Informationen finden Sie hier .
Application
Polycaprolacton kann eingesetzt werden als Extrusionsmittel, Spritzguss-Schmierstoffe, Formtrennmittel, Pigment- und Füllstoffdispersionsmittel sowie Polyestersegmente in Urethanen und Blockpolyestern.
Features and Benefits
Biologisch abbaubares Polymer
Nicht toxisch, im Boden biologisch abbaubar, breite Mischbarkeit, mechanische Kompatibilität mit vielen Polymeren und gute Adhäsion an einem breiten Spektrum von Substraten.
Nicht toxisch, im Boden biologisch abbaubar, breite Mischbarkeit, mechanische Kompatibilität mit vielen Polymeren und gute Adhäsion an einem breiten Spektrum von Substraten.
Physical form
αFunktionelles ω-Dihydroxypolymer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polycaprolacton
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?