Wichtige Dokumente
900421
9-Mesityl-3,6-di-tert-butyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
≥95%
Synonym(e):
3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate, 3,6-Di-tert-butyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp (Schmelzpunkt)
277.2 °C
Photokatalysatoraktivierung
455 nm
SMILES String
[F-][B+3]([F-])([F-])[F-].C=1C=CC(=CC1)[N+]=2C=3C=C(C=CC3C(=C4C=CC(=CC42)C(C)(C)C)C=5C(=CC(=CC5C)C)C)C(C)(C)C
InChI
InChI=1S/C36H40N.BF4/c1-23-19-24(2)33(25(3)20-23)34-29-17-15-26(35(4,5)6)21-31(29)37(28-13-11-10-12-14-28)32-22-27(36(7,8)9)16-18-30(32)34;2-1(3,4)5/h10-22H,1-9H3;/q+1;-1
InChIKey
YUNSHKYOOCWQRB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)