Wichtige Dokumente
A24001
Acroleindiethylacetal
96%
Synonym(e):
3,3-Diethoxy-1-propen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
Dichte
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(OCC)C=C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChIKey
MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
It can also be used as one of the precursors to synthesize natural products like (−)-(Z)-Deoxypukalide, (−)-Laulimalide, botryodiplodin, neolaulimalide and isolaulimalide.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?