Wichtige Dokumente
809705
5-DBCO-PEG4-dUTP, 10mM Aqueous Solution
Synonym(e):
5-DBCO-PEG4-dUTP
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solution
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Löslichkeit
Tris buffer: 100 mM (pH 7.5)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1NC(N([C@H]2C[C@@H]([C@@H](COP(O)(OP(O)(OP(O)(O)=O)=O)=O)O2)O)C=C1/C=C\CNC(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCC(N3CC4=CC=CC=C4C#CC5=CC=CC=C53)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C42H54N5O21P3/c48-35-26-40(66-36(35)29-65-70(57,58)68-71(59,60)67-69(54,55)56)47-28-33(41(52)45-42(47)53)9-5-16-43-38(50)15-18-61-20-22-63-24-25-64-23-21-62-19-17-44-37(49)13-14-39(51)46-27-32-8-2-1-6-30(32)11-12-31-7-3-4-10-34(31)46/h1-10,28,35-36,40,
InChIKey
DINRDGNWAWZURW-AWZRJCEASA-N
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)