Wichtige Dokumente
759902
Dibenzocyclooctyne-PEG4-acid
for Copper-free Click Chemistry
Synonym(e):
Polyethylene glycol, DBCO-PEG4-Acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C32H40N2O8/c35-30(33-16-18-40-20-22-42-24-23-41-21-19-39-17-15-32(37)38)11-5-6-12-31(36)34-25-28-9-2-1-7-26(28)13-14-27-8-3-4-10-29(27)34/h1-4,7-10H,5-6,11-12,15-25H2,(H,33,35)(H,37,38)
InChIKey
RMYANOWYMFCGGS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?