806749
Modified Bovine Gelatin type B-PEG-thiol
0.2 μm filtered
Synonym(e):
Gelatin type B modified with thiol
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)