Wichtige Dokumente
762822
[(1,3,5,7-Tetramethyl-6-phenyl-2,4,6-trioxa-6-phosphaadamantane)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
Synonym(e):
meCgPPh Pd G3
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
130-136 °C (decomposition)
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CC34CC5(C)OC(C)(CC(C)(O3)P5c6ccccc6)O4
InChI
1S/C16H21O3P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-13-10-15(3)19-14(2,17-13)11-16(4,18-13)20(15)12-8-6-5-7-9-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h5-9H,10-11H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChIKey
PBZIJOKKZYPPSJ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)