Wichtige Dokumente
804630
Sodium-D-3-hydroxybutyrate-13C4
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
powder
Eignung
endotoxin tested
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH3][13C@@H](O)[13CH2][13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChIKey
NBPUSGBJDWCHKC-UDJWXCBTSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)