Merck
606030
Sigma-Aldrich
DL-3-Hydroxybuttersäure-13C4 Natriumsalz
99 atom % 13C
Synonym(e):
Natrium-DL-3-hydroxybutyrat-13C4
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH(OH)13CH213CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
161-167 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[13CH3][13CH](O)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChIKey
NBPUSGBJDWCHKC-UJNKEPEOSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chloë Goossens et al.
Critical care (London, England), 25(1), 252-252 (2021-07-19)
Muscle weakness is a complication of critical illness which hampers recovery. In critically ill mice, supplementation with the ketone body 3-hydroxybutyrate has been shown to improve muscle force and to normalize illness-induced hypocholesterolemia. We hypothesized that altered cholesterol homeostasis is