802883
Aldosteron-9,11,12,12-d4 -Lösung
100 μg/mL in acetonitrile, ≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonym(e):
T1AM
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (CP)
Form
liquid
Konzentration
100 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+4
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1CC[C@@]2(C)C(CCC3[C@]2([2H])[C@@]([2H])(O[C@@H]4O)C([2H])([2H])[C@@]54C3CC[C@@H]5C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-20-7-6-12(23)8-11(20)2-3-13-14-4-5-15(16(24)10-22)21(14)9-17(18(13)20)26-19(21)25/h8,13-15,17-19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t13?,14?,15-,17+,18-,19?,20+,21-/m1/s1/i9D2,17D,18D
InChIKey
QUQBHBRVKLEOEI-SYXUCPCUSA-N
Anwendung
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?